Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Cell Lysate Assay Diluent (1X)
ProcartaPlex Zelllysat-Assay-Verdünner (1X) ist für die Verwendung mit dem humanen Apoptose 6-Plex ProcartaPlex Panel für die Verdünnung von Zelllysatproben vorgesehen.
Marke: Invitrogen™ EPX-11114-000
Beschreibung
ProcartaPlex Zelllysat-Assay-Verdünner (1X) ist für die Verwendung mit dem humanen Apoptose 6-Plex ProcartaPlex Panel (Kat.- Nr. EPX060-15823-901) für die Verdünnung von Zelllysatproben vorgesehen. Der Verdünner ist im Lieferumfang des Panels enthalten, wird aber auch hier als Einzelprodukt angeboten.
Berichtete Anwendung
Multiplex-Immunoassay
Spezifikation
Verdünnungsmittel | |
ProcartaPlex™ | |
Nasseis |
10 ml | |
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). |