Learn More
Miele Professional™ ProCare Lab 11 MA
Pulverreinigungsmittel, leicht alkalisch, 10 kg. Für eine optimale Verarbeitung von Laborutensilien.
Marke: Miele Professional™ 10266720
Additional Details : CAS : 146340-16-1 Gewicht : 10.00000kg Transport : UN number : 3253 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
- Schaumdämpfungseffekt, frei von Oxidationsmitteln
- Geeignet für die Aufbereitungsphasen in Waschdesinfektoren
- Geeignet für alle Materialarten
- PH-Wert 11,7 bis 11,9
Spezifikation
11,7 bis 11,9 | |
Pulverreinigungsmittel | |
Geeignet für die Aufbereitungsphasen in Waschdesinfektoren | |
10 kg |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethoxylated fatty alcohol, disodium metasilicate pentahydrate