Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kits
The Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kit includes Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain and PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards.
Marke: Invitrogen™ MPP33300
Beschreibung
The Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kit includes Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain and PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards. Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain is a fluorescent stain (excitation/emission maxima ∼555/580 nm) that can detect as little as 1–16 ng of phosphoprotein per band with a signal that is linear over three orders of magnitude. The PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards are a mixture of phosphorylated and nonphosphorylated proteins with molecular weights from 14,000 to 116,250 daltons that serve both as molecular weight markers and as positive and negative controls.
Das Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbekit enthält Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel-Färbemittel und PeppermintStick Phosphoprotein-Molekulargewichtsstandards. Das Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel ist ein fluoreszierendes Färbemittel (Anregungs/Emissions-Maxima ∼555/580 nm), das 1 bis 16 ng Phosphoprotein pro Band mit einem Signal erkennen kann, das über drei Größenordnungen linear ist. Die PeppermintStick Phosphoprotein-Molekulargewichtsstandards sind eine Mischung aus phosphorylierten und nicht-phosphorylierten Proteinen mit Molekulargewichten von 14.000 bis 116.250 Dalton, die sowohl als Molekulargewichtsmarker sowie als Positiv- und Negativkontrollen dienen.Die Merkmale beinhalten:
• Empfindlich — Nachweisniveau von bis zu 1 bis 16 ng Phosphoprotein pro Band
• Bequem — Selektive Färbung von Phosphoproteinen in Acrylamidgelen, ohne Blotting- oder phosphoproteinspezifische Antikörper und Western Blot-Analyse
• Integrierte Kontrollen — Gewichtmarker zur ungefähren Einschätzung der Proteingröße als Positiv- und Negativkontrolle mit einer einzigartigen Mischung aus phosphorylierten und nicht phosphorylierten Proteinen
• Lineares Signal — Hervorragende Linearität über drei Größenordnungen, ideal zur Quantifizierung
Spezifikation
• Pro-Q™ Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel, 1 l •PeppermintStick™ Phosphoprotein-Molekulargewichtsstandard, 40 μl |
|
In-Gel-Detektion | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Proteine (Phosphoproteine) |
Pro-Q™ Diamond Phosphoproteingel-Färbekit, 1 l | |
Fluoreszenz | |
Phosphoprotein-Gel-Färbekit | |
1 Kit |