Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Streptag II Competitive Assay Kit
Das Pro-Detect™ Rapid Competitive Assay-Kit ist ein einfach verwendbares Dipstick-Fluss-Kit mit lateralem Fluss für den schnellen und einfachen Nachweis von markierten Proteinen in Protein-Expressions- und Aufreinigungssystemen
Marke: Thermo Scientific™ A38510
106.14 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 10 Assays
Beschreibung
- Der Lateral-Flow-Assay verwendet membranbasierte Streifen, die mit farbstoffgebundenen konjugierten, für die Markierung spezifischen Antikörpern beschichtet sind, um innerhalb von zehn Minuten einen qualitativen Nachweis zu liefern
- Weisen Sie markierte Proteine direkt aus Zellkulturmedien (Überstand) oder Zelllysaten ohne spezielle Instrumente oder Verfahren nach
- Lateral-Flow-Streifen können früh in der und während der Expression verwendet werden, um die Expression des gewünschten proteinmarkierten Targets zu überwachen und zu bestätigen
- Einfache Verdünnung von Proben mit dem mitgelieferten Verdünnungsmittel und visuelle Ergebnisse innerhalb von 5 – 10 Minuten durch Eintauchen des Lateral-Flow-Teststreifens
- Empfindlich – Weisen Sie Proteinmarkierungen in Überstand- oder Zelllysat-Proben bis hin zu niedrigen μg/ml-Konzentrationen nach
- Spezifisch – Das Assay reagiert nicht mit gängigen Lyse- und Proteinpräparationsreagenzien
- Zuverlässig – Die Ergebnisse sind mit den Ergebnissen anderer Antikörper-Immunassays, darunter Western Blot und ELISA, vergleichbar
- Lange Haltbarkeit – stabil über min. ein Jahr bei 4 °C
Spezifikation
• 10 Schnellassaystreifen • Probenverdünnungsmittel, 15 ml Ausreichend für 10 Assaybestimmungen Lagerung bei 2 – 8 °C. |
|
Lateral Flow Rapid Assay | |
Pro-Detect™ | |
Proteinmarkierung | |
Lateral Flow Rapid Assay | |
Nasseis |
Streptag-II-markierte Proteine | |
Chromogen | |
Assay | |
10 Assays | |
10 Assays | |
Protein |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.