Learn More
PRKG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21646-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16871255
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Phosphorylates PPP1R12A.
Spezifikation
Spezifikation
PRKG1
Polyclonal
Unconjugated
PRKG1
cGK 1, cGK1, CGKI, cGKI alpha, cGKI BETA, PGK, PKG, PRKG1, PRKG1B, PRKGR1A, PRKGR1B, Protein Kinase G1 alpha
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19091, 54286, 5592
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation
0.51 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P0C605, Q13976
Prkg1
PRKG1 Fusion Protein Ag16333
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse