Learn More
Zeiss™ Primovert Inversmikroskop mit Fototubus
Kompaktes, inverses Routinemikroskop, das Effizienz und optische Leistung vereint.Dieses Inversmikroskop ist für Durchlicht (Hellfeld und Phasenkontrast) konfiguriert.Dieses System ist ideal für Zellkulturen, Routinearbeiten und schnelle und einfache Bildgebung.
7490.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture, Routine Work and Quick and Easy Imaging |
---|
Produktcode | Marke | Objektivausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Objektivausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15168229
|
Zeiss™
491206-0011-000 |
4X, 10X, 20X und 40X | N/A | ||||||
Beschreibung
- Das Primovert ist perfekt für Ihr Zellkulturlabor geeignet.
- Es ermöglicht schnelle, effiziente Untersuchungen sowohl von ungefärbten Zellen im Phasenkontrast als auch von GFP-markierten Zellen im Fluoreszenzkontrast.
- Es passt direkt in Ihren Schrank mit laminarer Strömung und kann direkt in einer sterilen Umgebung eingesetzt werden.
- Das Primovert ist einfach zu bedienen, und mit wenig Einrichtung ist das System sofort einsatzbereit.
- Automatische Lichtquellenabschaltung (zusätzlich zur manuellen Ein-/Ausschaltfunktion):Primo Vert schaltet das Licht nach 15 Minuten automatisch ab – das spart Energie und schützt den Ständer
- Modulare Beleuchtung: Halogen oder langlebige LED
- Hochwertiges Material: Der Ständer besteht aus Metall und alle Bedienelemente sind mit einer speziellen, berührungsfreundlichen Gummimischung beschichtet
- Universeller Phasenobjektträger (optional) für alle Objektive: Für die Anwenderfreundlichkeit gibt es einen Phasenring (Ph1) für 10x, 20x und 40x. So muss die Position des Phasenobjektträgers beim Austausch von Objektiven nicht geändert werden.Das ist zeitsparend und wirtschaftlich
- Größerer Arbeitsabstand durch einfache Entnahme des Kondensators, z. B. für Rollflaschen
- Objektivanzeige zur schnellen Erkennung der Vergrößerung
- Eingebauter Tragegriff
- Preisgekröntes Design Das neue Primo Vert Invers Mikroskop konzentriert sich auf das Wesentliche: Exzellente Optik, hochwertige Materialien mit hoher Haltbarkeit, Anwenderfreundlichkeit und ansprechendes Design.
- Der Primo Vert eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen: Von Routinelaboren für die Live-Zellinspektion bis hin zu hochmodernen Forschungslabors, die neben Forschungsmikroskopen kompakte und zuverlässige Routinemodelle für die schnelle und effiziente Betrachtung lebender Zellen benötigen.
- Typische Anwendungen sind die Krebs- und HIV-Forschung, die Humangenetik, die Tier- und Pflanzengenetik sowie die Zellbiologie im Allgemeinen.
Spezifikation
Cell Culture, Routine Work and Quick and Easy Imaging |