Learn More
Zeiss™ Primostar 3 - Festes Köhler-Binokular
Robustes und kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.Konfiguriert für die übermittelte Hellfeld-Mikroskopie mit einer Reihe von Zubehör zur Erweiterung der verfügbaren Mikroskopietechniken.
Marke: Zeiss™ 415501-0001-000
Additional Details : Gewicht : 8.60000kg
Beschreibung
- Das Primostar 3 ist ein robustes und dennoch kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.
- Zuverlässig und robust durch einen Untersuchungsrahmen aus Metall bei gleichzeitig leichtem Gewicht.
- Die Fixed-Köhler-Versionen von Primostar 3 sind vorjustiert mit einem Sichtfeld von 20 mm. Ausgewählte Objektive und Okulare sind bereits vorhanden, sodass keine Zeit mit der Einrichtung verloren geht.
- Full-Köhler-Versionen von Primostar 3 mit Sichtfeld von 22 mm geben während der Verwendung der Köhler-Beleuchtung die Möglichkeit, zu lehren. In vordefinierten Paketen ist bereits eine Auswahl an Objektivlinsen und Okularen vorhanden. Profitieren Sie in Ihrer tagtäglichen Arbeit von einer entspannten Haltung und einem vergrößerten Bühnenantrieb.
- Verwenden Sie die ZEISS Labscope App, um alle Mikroskope Ihrer Schüler sowie WLAN-Kameras untereinander zu verbinden und ein kollektives Lernerlebnis zu schaffen.
- Mit Labscope, der Bildgebungs-App von ZEISS, können Sie alle Live-Bilder Ihrer angeschlossenen Mikroskope anzeigen.
- ZEN-kompatibles CZI-Dateiformat, das alle Metadaten und eine separate Anmerkungsebene enthält.
Spezifikation
ABBE 0.9 | |
Binokulartubus |