Learn More
Invitrogen™ PRIMER 5' HEX 50 NMOL
Custom Primer
Marke: Invitrogen™ 11862018
145.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).Spezifikation
5' HEX Primer, 50 nmol | |
5' HEX Primer | |
5'-Etikett | |
50 nmol |