Learn More
Invitrogen™ PRIMER 5' FAM 50 NMOL
Custom Primer
Marke:  Invitrogen™ 10627016
150.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10584583
  • 200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5' FAM Primer, 50 nmol
5' FAM Primer
5'-Etikett
50 nmol