Learn More
Invitrogen™ PRIMER, 5' ALEXA 633
Custom Primer
Marke:  Invitrogen™
257.40 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10873270
  • 396.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5' Alexa 633 Primer, 200 nmol
5' Alexa 633 Primer
5'-Etikett
200 nmol