Learn More
Primärlösung Opaleszenz
Wird zur Kalibrierung, Steuerung, Qualifizierung und Validierung von Trübungsmessgeräten und Nephelometern verwendet. Primäre opaleszente Suspension, EP-Gütegrad, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige Formazin-Suspension mit einem opaleszenten Wert von 4.000 NTU. Ist für den Einsatz als Trübungsstandard gemäß EU ausgelegt. Ph. Kapitel 2.
Marke: Reagecon EPPOS01
Beschreibung
Diese primäre Opaleszenz-Suspension ist ein gebrauchsfertiger Trübungsstandard, der in hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen zur Kalibrierung von Trübungsmessgeräten und Nephelometern und zur Steuerung der Reproduzierbarkeit ihrer Messungen bereitgestellt wird.
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Formazin-Suspension, die mit gleichen Teilen Hexamethylenetramin-Lösung und Hydrazinsulfatlösung hergestellt wird. Wässrige Formazin-Lösungen verfügen über kleine, gleichmäßige kolloidale Partikel, die Licht in alle Richtungen streuen und dadurch Opaleszenz verursachen.
- Hergestellt gemäß den Richtlinien von Kapitel 2(2.2.1) des Europäischen Arzneibuchs mit einem ISO 17025-konformen Kalibrierzertifikat
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis mit OIML Traceable-Gewichten hergestellt
- Die Konzentration wird mit einem hochgradig leistungsstarken Spektrophotometer überprüft, das mit ISO Guide 34-konformen spektrophotometrischen Standards kalibriert wurde.
- Die primäre Opaleszenz-Suspension, verdünnt in präzisen Verhältnissen, um die EP-Referenz-Opaleszenz-Suspensionen (I, II, III, IV) zu bilden
Spezifikation
Formazin-Suspension | |
100-97-0, 10034-93-2, 7732-18-5 | |
Ja | |
Formazin-Suspension | |
Eu. Ph. Kapitel 2 |
Opaleszenzwert = 4000 NTU | |
100 ml | |
Hexamethylentetraminlösung und Hydrazinsulfatlösung | |
Flüssige Suspension |
Sicherheit und Handhabung
- PRIMARY OPALESCENT SOLUTION
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methenamine, hydrazinium(2+) sulphate