Learn More
Primäre Trinkwassermetalle, 8 Komponenten, Honeywell Fluka™
Marke:  Honeywell Fluka E2164-100ML
Artikelnummer. 16676083
  • 223.86 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Primary Drinking Water Metals
Standards für ICP und ICP-MS
<2
100 mL
1.05 g/cm3