Learn More
BD Prepared Bottled Media: Tryptic Soy Broth, Wide Mouth Bottle
For the detection of microorganisms from pharmaceutical, food, environmental, or water testing samples
7.95 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Verschlusskappe |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarben |
Form | Flüssig |
Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
Medientyp | Trypton-Soja-Bouillon |
Beschreibung
- Ready for immediate use
- Sterility Assurance Level of 10-6 reduces risk of false positives
- Terminally autoclaved
- Conforms to Harmonized USP, EP, and JP requirements for sterility tests and to CLSI requirements for recovery
Spezifikation
Verschlusskappe | |
Flüssig | |
Trypton-Soja-Bouillon | |
130 mm |
Bernsteinfarben | |
Vereinigte Staaten | |
Flasche | |
48 mm |