Learn More
Thermo Scientific™ Präparative HPLC-Vorsäulenhalter
Schützen Sie Ihre präparative Thermo Scientific HPLC-Säule durch die Verwendung einer Vorsäule und eines Vorsäulenhalters vor unbeabsichtigten Partikeln, die die Lebensdauer Ihrer Säule verringern können.
Marke:  Thermo Scientific™ 891-031
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16378636
  • 465.96 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Verwendung präparativer Schutzvorrichtungen ist eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer präparativer Säulen zu verlängern. Thermo Scientific™ präparative Vorsäulenhalter ermöglichen die einfache Montage und den Anschluss der Vorsäule an die präparative Säule.
Die Auswahl der geeigneten präparativen Vorsäule für Ihre Größe der präparativen HPLC-Säule ist wichtig. Wir bieten eine Reihe von Vorsäulen-Größen an, alle in einem praktischen eigenständigen Format, das Anschlüsse vom LC-Einlass und -Auslass zur präparativen LC-Säule erfordert.
Unsere präparativen Vorsäulen sind mit 1/16- oder 1/8-in.-Anschlüssen in den größeren Vorsäulengrößen erhältlich und bieten damit Kompatibilität mit der Hardware Ihres präparativen HPLC-Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenhalter 1/8 in.
Präparative Vorsäule
Thermo Scientific
20 mm
30 mm
Vorsäulenhalter