Learn More
3M™ Atemschutzmaske Premium
Außergewöhnlicher Komfort durch leichtes, nicht aufliegendes Design. Die 3M Premium Atemschutzmaske verfügt über ein leistungsstarkes Filtermaterial für eine effektive Filtration mit einfacher Atmung.
Marke: 3M™ 7000088746
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außergewöhnlicher Komfort durch leichtes, nicht aufliegendes Design
- Erfüllt die besonderen Anforderungen des Verstopfungstests für Atemschutzgeräte, die für mehr als eine Schicht verwendet werden können
- Die hochwertige Einweg-Atemschutzmaske bietet zuverlässigen, effektiven Schutz vor Staub, Nebel und Metalldämpfen
- Das robuste und strapazierfähige Gehäuse und die Schale bieten eine Mehrschicht-Fähigkeit und ein Sicherheitsgefühl
- Der Gesichtsschutz kann für eine verbesserte Tragehygiene hygienisch gereinigt werden, wenn er länger als eine Schicht verwendet wird (mit 3M™ Gesichtsversiegelungsreiniger 105)
- Hochleistungsfiltermaterial bietet eine effektive Filtration mit einfacher Atmung
- Die erhöhte Filterfläche verlängert die Lebensdauer des Atemgeräts
- Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
Spezifikation
EN 149: FFP3D, EU-Richtlinie 89/686/EWG, CE | |
Ja | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Yes | |
Ja | |
Staub, Nebel und Metalldämpfe |
Robuste Hülle und Schale | |
FFP2 R D | |
Partikel-Atemschutzmaske | |
Schutz vor Staub, Nebel und Metalldämpfen | |
8825 |