missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Vorgeformte Maske silv-Air p 7200 FFP2
Die graue Färbung an der Außenseite der silv-Air p Masken verhindert, dass sie schnell schmutzig aussehen und vom Anwender vorzeitig entsorgt werden müssen.Im Gegensatz dazu ist das Innere natürlich reinweiß.Zusätzlich sorgt die 3D-Nasengeometrie bei allen Produkten dieser Familie auch bei unterschiedlichen Gesichtsformen für eine optimale Passform.
Marke: uvex 8707200
31.65 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Partikelfilternde, vorgeformte Maske
- Metallfreie Konstruktion
- Farbe: Silbergrau
Schutzmerkmale
- Zertifizierte FFP2 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Nahtloses Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
Spezifikation
EN 149 (D-Kennzeichnung) | |
Vorgeformte Schalenform | |
FFP2 | |
Partikel-Atemschutzmaske | |
Nein | |
Unsteril |
Weiß | |
Ja | |
Polypropylen, Polyester | |
Standard | |
FFP2 |