Learn More
uvex Vorgeformte Maske silv-Air c 2110 FFP1
Die Produktfamilie silv-Air c besteht aus klassischen, faltbaren und becherförmigen Gesichtsmasken, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpassen.Das Kopfband-Schnürsystem und die integrierten Dichtlippen in allen Schutzklassen machen es einfach, diese Masken richtig anzupassen und sie über lange Zeiträume bequem zu tragen.
Marke:  uvex 8732110
21.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17522965
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
  • Partikelfiltrierende, vorgeformte Maske mit Ausatemventil
  • Farbe: weiß
Schutzmerkmale
  • Zertifizierte FFP1-Gesichtsmaske gemäß EN 149
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
  • Nahtloses Kopfband und Nasenbügel für einen bequemen, sicheren Sitz
  • Bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für sicheren Sitz
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 149 (D-Kennzeichnung)
Schalenförmige Maske
Particulate
General Purpose Particulate Respirator
Ja
Unsteril
Weiß
Ja
Polypropylen, Polyester
Standard
FFP1