Learn More
Prednison, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458638
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Prednison, 98 %, CAS-Nr. 53-03-2, ist ein synthetisches Glukokortikoid mit entzündungshemmender, immunmodulatorischer, antineoplastischer und adrenerger Aktivität.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Prednison ist ein synthetisches Glukokortikoid mit entzündungshemmender und immunsuppressiver Aktivität.
•Es zeigt eine antineoplastische und adrenerge Aktivität gegenüber hormonempfindlichen Krebszellen.
•Diese Verbindung bindet an ihre Rezeptoren und tritt in den Zellkern ein, wodurch spezifische Kernrezeptoren aktiviert werden, was zu einer veränderten Genexpression und einer Hemmung der proinflammatorischen Zytokin-Produktion führt.
Anwendungen
• Prednison kann die Anzahl zirkulierender Lymphozyten reduzieren, die Zelldifferenzierung fördern und die Apoptose in empfindlichen Tumorzelllinien stimulieren.
•Es gilt als Prodrug, das von der Leber in Prednisolon umgewandelt wird, was die aktive Steroid-Verbindung darstellt.
• Es wird außerdem in einigen Studien verwendet, um die Auswirkungen der täglichen Verabreichung von MIDD0301 auf das Gewicht von Tier und Organen sowie das hämatologische Profil zu untersuchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-03-2
Summenformel C21H26O5
Molekulargewicht (g/mol) 358.434
InChI-Schlüssel XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Synonym prednisone, deltasone, dehydrocortisone, decortin, meticorten, orasone, prednison, rectodelt, ultracorten, dacortin
PubChem CID 5865
ChEBI CHEBI:8382
IUPAC-Name (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,11-dion
SMILES CC12CC(=O)C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prednisone
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 358.43
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prednisone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.