Learn More
Prednisolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13521640
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Prednisolon, oder Metacortandralon, CAS-Nr. 50-24-8, ist ein synthetisches Glukokortikoid.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Prednisolon ist ein Derivat von Prednison mit einer Reduktion der Oxo- zur Beta-Hydroxy-Gruppe an Position 11
•Prednisolon bindet Zelloberflächenrezeptoren und wird zum Zellkern transportiert, wo es bestimmte Kernrezeptoren bindet, die für die Transkription proinflammatorischer Zytokine verantwortlich sind
Anwendungen
• Prednisolon kann für die Laborforschung im Bereich Tumorwachstum und -prävention eingesetzt werden
• Prednisolon kann auch in vivo oder in vitro für die Entwicklungs- und endokrine Forschung verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-24-8
Summenformel C21H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 360.44
InChI-Schlüssel OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Synonym prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
PubChem CID 5755
ChEBI CHEBI:8378
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prednisolone
Schmelzpunkt 240.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,7841
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate
Formelmasse 360.44
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prednisolone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.