Learn More
Applied Biosystems™ Präzisionsplattenhalter für 7500 Real-Time PCR-Systeme
Erforderlich für die Verwendung von optischen MicroAmp™ EnduraPlate™ Reaktionsplatten auf Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR-Systemen
Marke: Applied Biosystems™ A24820
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieser Präzisionsplattenhalter ist für die Verwendung von optischen MicroAmp™ EnduraPlate™ Reaktionsplatten auf Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR-Systemen erforderlich. Es kann auch optische MicroAmp™ Reaktionsplatten aufnehmen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
7500 Reaktionen | |
Präzisionsplattenhalter | |
Je 1 |
7500 System | |
Real Time PCR (qPCR) | |
qPCR |