Learn More
Ohaus™ Hochleistungspräzisionswaage
Diese Waagen erleichtern selbst besonders komplexe Labormessungen mit hoher Beanspruchung. Ohaus™ Hochleistungspräzisionswaagen stechen unter den Hochleistungswaagen mit hoher Kapazität durch ihre unübertroffene Funktionalität hervor.
5825.00 CHF - 7860.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OIML F1 oder ASTM Klasse 2
Anschlusstyp Standard RS232, 2x USB, optional 2. RS232 oder Ethe
Displaytyp 5,7 in. Vollfarb-VGA-Grafik-Touchscreen
Lesbarkeit 0,1 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Im Labor, in der Betonindustrie, in der Montage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15379042
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30057067
12 kg EX12001M-EU
5825.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15183959
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30057069
35 kg EX35001M-EU
7860.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15143959
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30057068
24 kg EX24001M-EU
6535.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anzeige: Vollfarbige VGA-Touchscreen-Grafikanzeige, 5.7 in. (145 mm), vom Anwender regelbare Helligkeit
  • Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder wiederaufladbarer Akku (separat erhältlich)
  • RS232 und USB (im Lieferumfang enthalten) oder zweite RS232/Ethernet (Zubehörteile separat erhältlich). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr.
  • Modulare Bauweise, IP54 Metallsockel, Druckgussgehäuse, Edelstahlwanne, Füllstandsanzeige, integrierte Unterflurwägeeinrichtung, Kalibriersperre, zwei berührungslose Sensoren, komplette Gehäuseabdeckung während der Verwendung
  • Wählbare Umgebungsfilter, automatische Tarierung, Anwenderdefinierte Kalibrierpunkte, Software-Sperre und Reset-Menü, anwenderdefinierbare Kommunikationseinstellungen und Datenausdruckoptionen, anwenderdefinierbare Projekt- und Anwender-IDs, automatischer Standby-Modus
Spezifikation
Spezifikation
OIML F1 oder ASTM Klasse 2
5,7 in. Vollfarb-VGA-Grafik-Touchscreen
Im Labor, in der Betonindustrie, in der Montage
Die Daumenräder müssen eingestellt werden, um die Waage zu nivellieren
Druckguss Metall Bodengehäuse
10°C bis 30°C
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Prüfen
377 mm
120 mm
311 mm
Stromeingang 100 bis 240 VAC, 0,5 bis 0,25 A, 47 bis 63 H
15 W
47/63 Hz
Standard RS232, 2x USB, optional 2. RS232 oder Ethe
0,1 g
SCHUTZART 54
±0,2 g
±0,1 g
Präzisionswaage mit hoher Kapazität
443 x 377 × 120 mm
377 mm
443 mm
10 kg
100/240 V
0,63 A