Learn More
Thermo Scientific™ Precise™ 8 to 16%, Tris-Glycine, 7.0 mm, 12-well
Separation Range: 14 to 205 kd; Separation Type: Denaturing, Native; For Use With: Novex XCell I and II; Novex XCell II Surelock; IBI Scientific Universal Protein Systems
Marke: Thermo Scientific™ 25253
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Precise Tris-Glycine Gels are long shelf-life, fast run-time polyacrylamide gels for SDS-PAGE that use the popular Laemmli buffer system and commercial gel tanks to provide outstanding protein resolution and separation.
Precast Tris-glycine Gele mit langer Haltbarkeit und kurzer Laufzeit.Besonderheiten:
Der Tris-glycine running buffer sorgt für ein hervorragendes Auflösungsvermögen
12 Monate haltbar
45 Minuten Laufzeit
- Wells mit grossem Fassungsvermögen (10 Well = 50μl, 12 Well = 30μl, 15 Well = 25μl)
Schneller effizienter Transfer auf Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
Erhältlich in 2 verschiedenen Grössen, die in verschiedene Minigel-Apparaturen passen
Die einzelnen Spuren sind mit Plastikstreifen getrennt, so dass Cross-Kontaminationen vermieden werden
Nur eine Auswahl ist in der Tabelle gezeigt - bitte sprechen Sie uns für weitere Ausführungen an.
Hersteller: 25253 Art.-Nr.
Beschreibung: 8-16% Tris-Glycine Gels, 10/10cm
Wells: 12
Volumen/Well: 30μl
Spezifikation
8-16% Tris-Glycine Gels, 10 x 10cm, 12-well | |
8 bis 16% | |
Tris-Glycine | |
14 to 205 kDa | |
12-Well | |
10/Pk. | |
Standard | |
10 cm |
Novex XCell I and II, Novex XCell II Surelock, IBI Scientific Universal Protein Systems | |
0.7 cm | |
Seite Gradient | |
Denaturierend, nativ | |
Precast 8-16% gradient polyacrylamide gels for SDS-PAGE | |
12 samples per gel, 30uL capacity per well | |
10 cm |