Learn More
Brannan Vorkalibriertes, wasserdichtes digitales Prüfthermometer
Wasserdichtes Thermometer. Komplett mit vorkalibriertem Zertifikat, das an zwei Fixpunkten eingestellt ist.
Marke: Brannan TC-004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochgenaues Thermometer mit rückführbarem Kalibrierzertifikat
- Kalibrierpunkte 0°C und 90°C
- 120 mm Edelstahlsonde mit Taschenetui und Clip
- Schutzart IP65
- Hold-Funktion
- Max. Min. Temperaturspeicher
- Temperaturbereich -40 bis + 200°C&F
- Batterie und Anleitung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
0°C and 90°C | |
18 x 8 mm | |
Testing the temp of solid or liquid | |
2 cm | |
7.87 in. | |
31/162/0 | |
0.1°C | |
31 g | |
None | |
200°C | |
-40°C | |
-40°C to 200°C | |
1500 Hr. | |
LCD | |
IP65 |
CE/ROHS/WEEE | |
Reusable | |
0.78 in. | |
Battery and instructions | |
Plastic | |
Stainless Steel | |
0.06 lb. | |
0.59 in. | |
392°F | |
-40°F | |
-40°F to 392°F | |
2 Point Traceable | |
35 mm | |
1.5 cm |