Learn More
Brannan Vorkalibriertes Doppel-Lesethermometer
Doppeltes Lesethermometer. Komplett mit vorkalibriertem Zertifikat, das an zwei Fixpunkten eingestellt ist.
Marke: Brannan TC-007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochgenaues Thermometer mit rückführbarem Kalibrierzertifikat
- Kalibrierpunkte 0°C und 35°C
- Max. minimale Aufnahmemöglichkeit
- Alarmeinstellung für hohe und niedrige Temperaturen
- Temperaturbereich -20 bis +50°C&F für interne
- Temperaturbereich -50 bis 70 °C & F für externe
- 2 m Kabel zum externen Sensor
- Ideal geeignet zum Ablesen der Temperatur in einem Kühl- oder Gefrierschrank oder der Innen- und Außentemperatur
- Magnetische Halterung auf der Rückseite des Thermometers
Spezifikation
0°C and 35°C | |
21 x 47 mm | |
Temperature reading | |
9.3 cm | |
9.3 cm | |
10 seconds | |
External sensor | |
0.18 lb. | |
0.59 in. | |
122°F (Internal), 158°F (External) | |
-4°F (Internal), -58°F (External) | |
-20°F to 158°F | |
2 Point Traceable | |
120 mm | |
1.5 cm |
CE/ROHS/WEEE | |
Reusable | |
2.48 in. | |
Probe, battery and instructions | |
Plastic | |
22/420/3 | |
0.1°C | |
84.5 g | |
Datalogging | |
50°C (Internal), 70°C (External) | |
-20°C (Internal), -50°C (External) | |
-20°C to 70°C | |
1 Year | |
LCD | |
IP65 |