Learn More
Brannan Vorkalibriertes Edelstahl-Testthermometer
Hochpräzises Edelstahl-Testthermometer, vorkalibriert an zwei festen Temperaturpunkten. Lieferung mit rückführbarem Kalibrierzertifikat.
Marke: Brannan TC-001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl-Sondenthermometer mit Schutzhülse und Clip
- Wasserdicht bis IP65
- Datenhaltefunktion und automatische Abschaltfunktion
- Temperaturbereich -40 bis +200C
- Lieferung mit rückführbarem 2-Punkt-Kalibrierzertifikat
- 0°C und 90°C Kalibrierpunkte
- Batterie und Anleitung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
0°C and 90°C | |
11 x 30 mm | |
Testing the temp of solid or liquid | |
2.5 cm | |
23 cm | |
2 seconds | |
Stainless Steel | |
0.16 lb. | |
0.47 in. | |
392°F | |
-40°F | |
-40°F to 392°F | |
2 Point Traceable | |
30 mm | |
1.2 cm |
CE/ROHS/WEEE | |
Reusable | |
1.06 in. | |
Battery and instructions | |
Stainless Steel | |
31/165/0 | |
0.1°C | |
72.5 g | |
None | |
200°C | |
-40°C | |
-40°C to 200°C | |
1 Year | |
LCD | |
IP65 |