Learn More
Brannan Vorkalibriertes digitales Handtestthermometer
Elektronisches Thermometer mit robustem Edelstahlfühler. Komplett mit vorkalibriertem Zertifikat, das an zwei Fixpunkten eingestellt ist.
Marke: Brannan TC-003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochgenaues Thermometer mit rückführbarem Kalibrierzertifikat
- Kalibrierpunkte 0°C und 90°C
- Edelstahlsonde mit 1,5 m Kabel
- Data-Hold-Funktion
- Max. Min. Temperaturspeicher
- Temperaturbereich -50 bis + 200 °C & F
- Aufhänger, Ständer und Magnethalterung
- Batterie und Anleitung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
0°C and 90°C | |
16 x 36 mm | |
Testing the temperature of solid or liquid | |
9.7 cm | |
1.5 m | |
Plastic | |
38/650/0 | |
0.1 between 19.9/199°C&F otherwise 1°C&F | |
137 g | |
None | |
200°C | |
-50°C | |
-50°C to 200°C | |
Soil or Liquid | |
AAA | |
0.1 | |
LCD | |
IP65 |
CE/ROHS/WEEE | |
Reusable | |
3.81 in. | |
External probe, battery and instructions | |
2.56 in. | |
1 second | |
Stainless Steel | |
0.30 lb. | |
0.78 in. | |
392°F | |
-58°F | |
-58°F to 392°F | |
2 Point Traceable | |
1 Year | |
at -50/100°C ±2°C, above 100°C ±3°C | |
25 mm | |
2 cm |