Learn More
Brannan Vorkalibriertes Klappfühler-Thermometer
Vorkalibriertes, hochpräzises Thermometer an zwei festen Temperaturpunkten. Lieferung mit rückführbarem Kalibrierzertifikat.
Marke: Brannan TC-002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Faltbare Sonde für bequeme Verwendung und einfache Aufbewahrung
- Edelstahlsonde einstellbar von 0° bis 180°
- Schutzart IP65
- Lieferung mit rückführbarem 2-Punkt-Kalibrierzertifikat
- Kalibrierpunkte 0°C und 90°C
- Temperaturbereich -50 bis +250 °C/F
- Eine Sekunde Temperaturerfassungszeit
- Handschlaufe, Batterie und Anleitung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
0°C to 90°C | |
15 x 32 mm | |
Testing the temp of solid or liquid | |
4.5 cm | |
12.5 cm | |
1 second | |
Stainless Steel | |
0.136 lb. | |
0.70 in. | |
482°F | |
-58°F | |
-58°F to 482°F | |
2 Point Traceable | |
30 mm | |
1.8 cm |
CE/ROHS/WEEE | |
Reusable | |
1.77 in. | |
Battery and instructions | |
Plastic | |
31/175/0 | |
0.1°C | |
62 g | |
None | |
250°C | |
-50°C | |
-50°C to 250°C | |
1 Year | |
LCD | |
IP65 |