Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pravastatin Natriumsalz Hydrat
Artikelnummer. 16554444
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2244386-63-6
Summenformel C23H35NaO7
Molekulargewicht (g/mol) 446.52
MDL-Nummer MFCD00887601
InChI-Schlüssel VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
IUPAC-Name sodium (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-{[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy}-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
SMILES [Na+].[H][C@]12[C@H](C[C@H](O)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)OC(=O)[C@@H](C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pravastatin sodium salt hydrate
Schmelzpunkt 171.0°C to 173.0°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 446.51