Learn More
Praseodym(III)-carbonat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Praseodymium(III) carbonate octahydrate |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Formelmasse | 605.97 (461.85 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.99% |
Güte | Reacton™ |
Geruch | Odorless |