Learn More
Praseodymfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Praseodymium foil |
Farbe | Grau |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Menge | 50 x 50 mm |
Reinheit (%) | 99.5% |
Geruch | Odorless |
Verpackung | Mylar unter Argonatmosphäre |
Gewicht | ≈1.27g/25x25mm |
Form | Folie |