Learn More
Atago™ Digtales-Handrefraktometer PR-301plpha, 45.0 bis
Das ATAGO™ PR-301α Digitale Refraktometermodell deckt hohe Brix-Konzentrationen von 45.0 bis 90.0 % ab.
Marke: Atago™ 3462
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Digitales Refraktometer
- Verbesserte Messgenauigkeit
- Kompakt und batteriebetrieben
- Schnelle Anzeige der Probenmesswerte
Spezifikation
Digitales Refraktometer | |
PR-301α | |
0.1 % Brix | |
Messungen von Gelees, rohem Flüssigzucker | |
Gehäuse IP64 | |
10°bis 40 °C |
45 bis 90 Brix | |
±0,1 % Brix bei 10 bis 30 °C | |
Brix | |
Standardflüssigkeit LG, rund | |
300 g | |
006 P Trockenbatterie (9 V) |