Learn More
Abnova™ PPP1R12B 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00004660-T02.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
293T | |
PPP1R12B 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 42.57kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-PPP1R12B antibody (Mfr. No. H00004660-B02) by Western Blot. | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Western Blot | |
ENST00000356764 | |
pCMV-PPP1R12B full-length | |
100 μl | |
Human |