Learn More
Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp
Fisherbrand™ PowerPro, 3 Amp ist ein Netzteil, das für praktisch alle Hochstrom-Elektrophoreseanwendungen entwickelt wurde.
Marke:  Fisherbrand™ FPOWERPLUS3AMP
Artikelnummer. 15828481
  • 851.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 5 Ausgangspaare
  • Die höhere Stromausgangsleistung eignet sich perfekt für Elektro-Blotting-Einheiten mit hochleistungsfähigen Plattenelektroden, insbesondere für Cleaver Scientific omniBLOT maxi, VS20 WAVE und halbtrockene Blotting-Systeme.
  • Elektrotransfers können als zeitgesteuerte Durchläufe im konstanten oder programmierbaren Modus ausgeführt werden, um Überhitzung und Pufferverlust zu vermeiden.
  • Die Laufzeit kann im konstanten Modus auf maximal 999 Minuten verlängert werden kann, sodass Übergaben auch über Nacht bei konstant niedrigem Strom in Drahtelektrodensystemen möglich sind.
  • Nutzt die integrierten Protokoll- und konstanten Parameterfunktionen der anderen PowerPro Modelle.
Spezifikation
Spezifikation
Elektro-Blotting-Einheiten mit hochleistungsfähigen Plattenelektroden
2.4 in. TFT-LCD
300 W-Ausgangsleistung, regelbar in 1 W-Schritten
Konstantmodus: 9.999 (min.) mit Alarm Programmierbarer Modus: 999 (min.) mit Alarm
Nennwert 100 bis 240 V , Ausgangsspannung 5 bis 300 V, regelbar in 1 V-Schritten
10 bis 3000 mA-Ausgang, 10 mA-Schritte