Learn More
Ansell™ Powerflex™ Schwere blaue und hellgelbe Handschuhe der Serie 80-400 aus Naturlatex
Artikelnummer. 11796673
Click to view available options
Größe:
7
8
10
11
Hervorragende Isolierung gegen kalte Bedingungen sowie hoher Komfort und bessere Griffigkeit. Die Kombination von Acryl-Futter mit Thermo-Frotteeschlaufen und natürlich isolierender Latex-Beschichtung sorgt für eine hervorragende Isolierung gegen Kälte.
  • Bietet Tragekomfort und Schutz bei Temperaturen bis zu -30 °C bei kurzem oder intermittierendem Kontakt.
  • Farbiges Acryl-Futter mit Frotteeschlaufen 
  • Das leuchtend gelbe Futter sorgt für eine besonders gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet so zusätzliche Sicherheit.
  • Isolierende Beschichtung aus Naturlatex
  • Gestrickter Aufbau
  • Handflächenbeschichtung
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE III,-EN 388: X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511: 020, ANSI
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Produkttyp Schwere Handschuhe
Größe 7
Modell 80-400
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidung Acryl-Terry-Schlaufe
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Griff-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit
Serie 80-400