Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W Netzteil und das XCell SureLock™ Mini-Cell Begrüßungspaket
Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil und das XCell SureLock Mini-Cell Begrüßungspaket enthält: PowerEase Touch 350 W Netzteil und XCell SureLock Mini-Cell
Marke: Invitrogen™ PSC350S
1363.44 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil und das XCell SureLock Mini-Cell Begrüßungspaket enthält:
- PowerEase Touch 350 W-Netzteil
- XCell SureLock Mini-Cell
Informationen zum PowerEase Touch 350 W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 350 W-Netzteil ist ein Netzteil mit hohem Durchsatz und einem 4,3 Zoll-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für Hochstromanwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blotting. Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil bietet vier Sätze von Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Informationen zur XCell SureLock Mini-Cell
Die Invitrogen XCell SureLock Mini-Cell ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und Surecast Handgussgelen kompatibel ist. Die Mini-Cell ist einfach, robust und leicht zu bedienen. Anstelle von Klemmen verwendet das System eine Gel-Spannungshalterung, mit der die Einrichtung schnell und komfortabel gelingt.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
3 A | |
Bis zu 999 Minuten pro Schritt | |
4 (4 positive und 4 negative Spannung) | |
Raumtemperatur | |
Ein Jahr | |
2,1 kg | |
350 W |
DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blot | |
PowerEase™ | |
4,3 Zoll hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige | |
Ein Begrüßungspaket | |
Ja | |
30,3 Zoll x 23 Zoll x 10,2 Zoll | |
300 V DC |