Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350-W-Netzteil und SureLock™ Tandem Midi PVDF Begrüßungspaket
Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil und SureLock Tandem Midi PVDF Begrüßungspaket enthält: PowerEase Touch 350 W-Netzteil, SureLock Tandem Midi Geltank, zwei SureLock Tandem Midi Blot Module, SureLock Tandem Transfertablett und SureLock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,45 μm, PVDF
Marke:  Invitrogen™ PSC350STMPV
Artikelnummer. 17185691
  • 2890.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Das PowerEase Touch 350 W Netzteil und SureLock Tandem Midi PVDF Begrüßungspaket enthält:
  • PowerEase Touch 350 W-Netzteil
  • Surelock Tandem Midi Gel Tank
  • Zwei SureLock Tandem Midi Blot Modul
  • Surelock Tandem Transfertablett
  • Surelock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter; 0,45 μm, PVDF
Informationen zum PowerEase Touch 350 W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 350 W-Netzteil ist ein Netzteil mit hohem Durchsatz und einem 4,3 Zoll-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für Hochstromanwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blotting. Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil bietet vier Sätze von Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Über das SureLock Tandem Midi PVDF Begrüßungspaket
Das SureLock Tandem Midi Begrüßungspaket, PVDF, wurde speziell für die Elektrophorese und den Nasstransfer von Invitrogen vorgegossenen Midi-Gelen mit PVDF-Transfermembranen entwickelt. Der innovative 2-in-1 Gelelektrophorese und Transfertank ermöglicht die Elektrophorese und den Transfer von leistungsstarken Invitrogen Midi-Gelen mit demselben Tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gelelektrophorese
PowerEase™
Raumtemperatur
Midi
1 pack
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis