Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W -Netzteil und SureLock™ Tandem Midi Nitrozellulose Begrüßungspaket
Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil und das SureLock Tandem Midi Nitrozellulose Begrüßungspaket enthalten: PowerEase Touch 350 W-Netzteil, SureLock Tandem Midi Geltank, zwei SureLock Tandem Midi Blot Module, SureLock Tandem Transfertablett und SureLock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,2 μm, Nitrozellulose
Marke:  Invitrogen™ PSC350STMNC
2131.80 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17184579
  • 2805.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das PowerEase Touch 350 W Netzteil und das SureLock Tandem Midi Nitrozellulose Begrüßungspaket enthalten:
  • PowerEase Touch 350 W-Netzteil
  • Surelock Tandem Midi Gel Tank
  • Zwei SureLock Tandem Midi Blot Modul
  • Surelock Tandem Transfertablett
  • Surelock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,2 μm, Nitrozellulose
Informationen zum PowerEase Touch 350 W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 350 W-Netzteil ist ein Netzteil mit hohem Durchsatz und einem 4,3 Zoll-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für Hochstromanwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blotting. Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil bietet vier Sätze von Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Über das SureLock Tandem Midi PVDF Begrüßungspaket
Das SureLock Tandem Midi Begrüßungspaket, Nitrozellulose, wurde speziell für die Elektrophorese und den Nasstransfer von Invitrogen vorgegossenen Midi-Gelen mit Nitrozellulose-Transfermembranen entwickelt. Der innovative 2-in-1 Gelelektrophorese und Transfertank ermöglicht die Elektrophorese und den Transfer von leistungsstarken Invitrogen Midi-Gelen mit demselben Tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelelektrophorese
PowerEase™
Raumtemperatur
Midi
1 pack