Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W Netzteil und SureLock™ Tandem Midi-Gel-Tank Begrüßungspaket
Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil und SureLock Tandem Midi Gel Tank Begrüßungspaket enthält: PowerEase Touch 350 W-Netzteil und SureLock Tandem Midi Gel Tank
Marke:  Invitrogen™ PSC350TT
1574.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17194579
  • 1852.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil und SureLock Tandem Midi Gel Tank Begrüßungspaket enthält:
  • PowerEase Touch 350W-Netzteil
  • SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
Informationen zum PowerEase Touch 350W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 350 W-Netzteil ist ein Netzteil mit hohem Durchsatz und einem 4,3 Zoll-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für Hochstromanwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blotting. Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil bietet vier Sätze von Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Informationen zum SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
Der Invitrogen SureLock Tandem Midi-Gel-Tank ermöglicht eine schnelle Elektrophorese von Midi-Gelen mit minimalem Puffer (∼520 ml/Gel) in einem leckfreien System. Mit einer ∼30-sekündigen Einrichtungszeit führt der Tank Midi-Gele effizient aus und bietet gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung. Der Tank verfügt über zwei unabhängige Kammern, die eine Elektrophorese von einem oder zwei Gelen gleichzeitig ermöglichen, was Puffer spart und Abfall reduziert. Der Tank ist mit allen Invitrogen Midi-Fertiggelen und Midi-Gelkassetten kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Midi
PowerEase™
4,3 Zoll hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
Ein
Ja
30,3 Zoll x 23 Zoll x 10,2 Zoll
300 V DC
DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blot
3 A
Bis zu 999 Minuten pro Schritt
4 (4 positive und 4 negative Spannung)
Raumtemperatur
Ein Jahr
2,1 kg
350 W