Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350 W Netzteil und Mini Gel Tank Mit Mini Blot Module Set Welcome Pack
Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil und Mini Gel Tank mit Mini Blot Modul Set Begrüßungspaket enthält: PowerEase Touch 350 W Netzteil und Mini Gel Tank und Blot Modul Set
Marke: Invitrogen™ PSC350MB
Beschreibung
Das Willkommenspaket mit PowerEase Touch 350 W-Netzteil* und Mini-Gel-Tank mit Mini-Blot-Modul-Set enthält:
• PowerEase Touch 350 W-Netzteil, 115 VAC (Kat.- Nr. PS0350)*
• PowerEase Touch 350 W-Netzteil, 230 VAC (Kat. Nr. PS0351)*
• PowerEase Touch 350 W-Netzteil, 230 VAC (Kat. Nr. PS0352)* (Australien)
• PowerEase Touch 350 W Netzteil, 230 VAC (Kat.- Nr. PS0352)* (China)
• Mini-Gel-Tank und Blot-Modul-Set (Kat.- Nr. NW2000)
*je nach Region
Informationen zum PowerEase Touch 350 W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 350 W-Netzteil ist ein Hochleistungsnetzteil mit einem 4,3 Zoll-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für Hochstromanwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blotting. Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil bietet vier Sätze von Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Über den Mini-Gel-Tank mit Blot-Modul-Set
Der Mini-Gel-Tank mit Blot-Modul-Set ist ein Elektrophorese- und Blotting-System für Mini-Gele. Der Mini-Gel-Tank ist ein vertikales Mini-Gel-Elektrophoresesystem mit einem einzigartigen Tankdesign, das eine bequeme seitliche Gelbeladung und eine verbesserte Anzeige während des Gebrauchs ermöglicht. Der Tank kann bis zu zwei Gele pro Lauf aufnehmen, wobei jeder Gellauf in einer eigenen separaten Kammer erfolgt, sodass problemlos nur ein Gel verwendet werden kann. Der Tank ist kompatibel mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und SureCast Handgussgelen.
Das Mini-Blot-Modul ist ein Nasstransfergerät, das ausschließlich mit dem Mini-Gel-Tank verwendet wird. Der Tank fasst ein Blot-Modul pro Kammer, oder zwei Blot-Module insgesamt bei paralleler Anordnung. Der universelle Anschluss und die Formdichtung sorgen für eine einfache Handhabung des Blot-Moduls, während der innere Kern des Blot-Moduls die Verwendung von weniger methanolbasiertem Transferpuffer pro Nasstransfer erlaubt. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine in der Regel in 30 bis 60 Minuten auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Gelelektrophorese | |
Mini | |
PowerEase™ | |
1 pack |