Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120W Netzteil und das XCell SureLock™ Mini-Cell und XCell II™ Blot-Modul Begrüßungspaket
Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil und das XCell SureLock Mini-Cell und XCell II Blot Modul Begrüßungspaket enthält: PowerEase Touch 120 W Netzteil und XCell SureLock Mini-Cell und XCell II Blot Module
Marke:  Invitrogen™ PSC120SB
1292.00 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17154579
  • 1700.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das PowerEase Touch 120 W Netzteil und das XCell SureLock Mini-Cell und XCell II Blot Modul Begrüßungspaket enthält:
  • PowerEase Touch 120 W-Netzteil
  • XCell SureLock Mini-Cell und XCell II Blot Modul
Informationen zum PowerEase Touch 120 W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 120 W-Netzteil ist ein Netzteil mit mittlerem Durchsatz und einem 4,3 Zoll-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für DNA/RNA-Elektrophorese, SDS-PAGE und native PAGE. Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil umfasst vier Sätze Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Novex XCell SureLock Mini-Cell und XCell II Blot-Modul
Das XCell SureLock Mini-Cell und XCell II Blot Modul-Set ist ein Elektrophorese- und Blotting-System für Mini-Gele. Es enthält die XCell SureLock Mini-Cell für Invitrogen Mini-Gele und das XCell II Blot Modul für das gleichzeitige Blotting von bis zu zwei Mini-Gelen. Die XCell SureLock Mini-Cell sichert Gele mit einer einfachen Gel-Haltevorrichtung. Wenn der Hebel der Gel-Spannungshalterung zum Verriegeln nach vorn geschoben wird, wird eine gleichmäßige, horizontale Kraft erzeugt. Damit wird der Gel-/Puffer-Anordnung fest in der unteren Pufferkammer gesichert. Die positive Verriegelung der Gel-Spannungshalterung gewährleistet einen problemlosen und auslaufsicheren Gellauf bei jedem Einsatz.
Das XCell II Blot Modul ermöglicht die einfache Übertragung von Proteinen oder Nukleinsäuren von Mini-Gelen zu Membranen. Es fügt sich nahtlos in die XCell Surelock und XCell II Mini-Cells anstelle der Gel-Puffer-Anordnung ein. Es erfordert weniger als 200 ml Transferpuffer für Western-, Southern- und Northern-Transfers. Die robusten platinbeschichteten Titan- und Edelstahl-Elektroden erzeugen ein einheitliches elektrisches Feld ohne Klemmen oder klappbare Gelhalter. Die maximale Probengröße beträgt 9 cm x 9 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Mini
PowerEase™
4,3 Zoll hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
Ein Begrüßungspaket
Ja
30,3 Zoll x 23 Zoll x 10,2 Zoll
300 V DC
DNA/RNA-Elektrophorese, SDS-PAGE und native PAGE
500 mA
Bis zu 999 Minuten pro Schritt
4 (4 positive und 4 negative Spannung)
Raumtemperatur
Ein Jahr
2,1 kg
120 W