Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120 W-Netzteil und XCell SureLock™ Mini-Cell Begrüßungspaket
Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil und das XCell SureLock Mini-Cell Begrüßungspaket enthält: PowerEase Touch 120 W-Netzteil und XCell SureLock Mini-Cell
Marke:  Invitrogen™ PSC120S
994.08 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17146961
  • 1308.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das PowerEase Touch 120 W Netzteil und das XCell SureLock Mini-Cell Begrüßungspaket enthält:
  • PowerEase Touch 120 W-Netzteil
  • XCell SureLock Mini-Cell
Informationen zum PowerEase Touch 120 W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 120 W-Netzteil ist ein Netzteil mit mittlerem Durchsatz und einem 4,3 Zoll-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für DNA/RNA-Elektrophorese, SDS-PAGE und native PAGE. Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil umfasst vier Sätze Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Informationen zur XCell SureLock Mini-Cell
Die Invitrogen XCell SureLock Mini-Cell ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und Surecast Handgussgelen kompatibel ist. Die Mini-Cell ist einfach, robust und leicht zu bedienen. Anstelle von Klemmen verwendet das System eine Gel-Spannungshalterung, mit der die Einrichtung schnell und komfortabel gelingt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PowerEase™
1 pack
Raumtemperatur