Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120 W-Netzteil und Mini-Gel-Tank Begrüßungspaket
Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil und Mini Gel Tank Willkommenspaket enthält: PowerEase Touch 120 W Netzteil und Mini Gel Tank.
Marke:  Invitrogen™ PSC120M
915.04 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17161875
  • 1204.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil und Mini Gel Tank Willkommenspaket enthält:
  • PowerEase Touch 120 W-Netzteil
  • Mini-Gel-Tank
Informationen zum PowerEase Touch 120 W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 120 W-Netzteil ist ein Netzteil mit mittlerem Durchsatz und einem 4,3 Zoll-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für DNA/RNA-Elektrophorese, SDS-PAGE und native PAGE. Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil umfasst vier Sätze Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Informationen zum Mini Gel Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex-, NuPAGE- und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Mini
PowerEase™
4,3 Zoll hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
Ein Begrüßungspaket
Ja
30,3 Zoll x 23 Zoll x 10,2 Zoll
300 V DC
DNA/RNA-Elektrophorese, SDS-PAGE und native PAGE
500 mA
Bis zu 999 Minuten pro Schritt
4 (4 positive und 4 negative Spannung)
Raumtemperatur
Ein Jahr
2,1 kg
120 W