Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120W Netzteil und Mini Gel-Tank mit Mini Blot Modul-Set Begrüßungspaket
Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil und Mini Gel Tank mit Mini Blot Modul Set Begrüßungspaket enthält: PowerEase Touch 120 W-Netzteil und Mini Gel Tank und Blot Modul Set
Marke: Invitrogen™ PSC120MB
1234.24 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das PowerEase Touch 120 W Netzteil und Mini Gel Tank mit Mini Blot Modul Set Begrüßungspaket enthält:
- PowerEase Touch 120 W-Netzteil
- Minigel-Tank und Blot-Modulset
Informationen zum PowerEase Touch 120 W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 120 W-Netzteil ist ein Netzteil mit mittlerem Durchsatz und einem 4,3 Zoll-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für DNA/RNA-Elektrophorese, SDS-PAGE und native PAGE. Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil umfasst vier Sätze Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Über den Mini Gel Tank und das Blot-Modulset
Das Mini Gel Tank- und Blot Modul-Set ist ein Elektrophorese- und Blotting-System für Mini-Gele. Der Mini Gel Tank ist ein vertikales Mini-Gel-Elektrophoresesystem mit einem einzigartigen Tankdesign, das eine bequeme seitliche Gelbeladung und eine verbesserte Anzeige während des Gebrauchs ermöglicht. Der Tank kann bis zu zwei Gele pro Lauf aufnehmen, wobei jeder Gellauf in einer eigenen separaten Kammer erfolgt, sodass problemlos nur ein Gel verwendet werden kann. Der Tank ist kompatibel mit allen Invitrogen vorgefertigten Mini-Gelen und SureCast Handgussgelen.
Das Mini-Blot-Modul ist ein ausschließlich mit dem Mini Gel Tank verwendetes Nass-Transfergerät. Der Tank fasst ein Blot-Modul pro Kammer, oder insgesamt zwei Blot-Module bei paralleler Anordnung. Der universelle Anschluss und die Formdichtung sorgen für eine einfache Handhabung des Blot-Moduls, während der innere Kern des Blot-Moduls die Verwendung von weniger methanolbasiertem Transferpuffer pro Nasstransfer erlaubt. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine in der Regel in 30 bis 60 Minuten auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Mini | |
PowerEase™ | |
4,3 Zoll hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige | |
Ein Begrüßungspaket | |
Ja | |
30,3 Zoll x 23 Zoll x 10,2 Zoll | |
300 V DC |
DNA/RNA-Elektrophorese, SDS-PAGE und native PAGE | |
500 mA | |
Bis zu 999 Minuten pro Schritt | |
4 (4 positive und 4 negative Spannung) | |
Raumtemperatur | |
Ein Jahr | |
2,1 kg | |
120 W |