Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Stromversorgung
Versorgt VisiLED-Systeme mit Strom. Inklusive 100-240 V AC.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400050
Artikelnummer. 11787338
  • 70.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stromversorgung 100-240 VAC
  • 50/60 Hz
  • Ausgang 21 V/1.00 A, UL und CE (inkl. Med-Norm)
  • Für den Einsatz mit den VisiLED Controllern
Spezifikation
Spezifikation
Stromversorgung
VisiLED Controller MC750, MC1100 oder MC1500
21/24 V DC