Learn More
Power Blotter Begrüßungspaket, PVDF
Die Invitrogen Power Blotter System (Power Blotter Station + Power Blotter Kassette) ist speziell für den schnellen halbtrockenen Proteintransfer von Polyacrylamid-Gel auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen innerhalb von 5 bis 12 Minuten entwickelt wurde.
Marke: Invitrogen PB0116
2874.30 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Power Blotter verfügt über ein integriertes Netzteil, das für eine konsistente und hocheffiziente Proteinübertragung optimiert ist.
Das Power Blotter-Begrüßungspaket, PVDF, enthält:
- Power Blotter-Station
- Power Blotter-Kassette
- Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, normale Größe
- Power Blotter vorgeschnittene Membranen und Filter, PVDF, normale Größe
- Power Blotter einstufiger Transferpuffer
Zu den Funktionen des Power Blotter-Systems gehören:
- Effizienz—hohe Transfereffizienz bei einem breiten Spektrum von Proteingrößen im Vergleich zu herkömmlichen halbtrockenen oder nassen (Tank-)Transfermethoden
- Schnell—Transfer in fünf bis zwölf Minuten bei Verwendung mit Power Blotter Select Transferstapeln oder Power Blotter einstufigen Transferpuffern
- Integrierte Stromversorgung—nahtlose Arbeitsabläufe zwischen Steuereinheit und Kassette; keine externe Stromversorgung erforderlich
- Einfach zu bedienende Programmierung—bequeme, vorprogrammierte Übertragungsmethoden oder Erstellung, Speicherung und Ausführung anwenderdefinierter Übertragungsmethoden
- Flexibel—gleichzeitiger Transfer von 1 oder 2 Mini- oder 1 Midi-Gel mit der Power Blotter Kassette
- Vielseitig—kompatibel mit Power Blotter Select und Pierce einstufigen Transferpuffern für schnelle Blotting-Programme oder Towbin Transferpuffern für herkömmliche halbtrockene Transfermethoden
Der Power Blotter erreicht eine hocheffiziente Übertragung in sieben Minuten mit den Power Blotter Select Transferstapeln oder in zehn Minuten mit den Power Blotter einstufigen Transferpuffern. Das Gerät eignet sich auch für standardmäßige 30- bis 60-minütige halbtrockene Übertragungsprotokolle, die auf herkömmlichen Puffern basieren.
Spezifikation
Acrylamid-Gele | |
PVDF-Membran | |
Raumtemperatur | |
Power Blotter |
1 Kit | |
• Power Blotter Station • Power Blotter Cassette • Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, Normalgröße • Power Blotter vorgeschnittene Membranen und Filters, PVDF, Normalgröße • Power Blotter 1-Step Transferpuffer |
|
Semi-Dry |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.