Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 32 mm
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit 32 mm Durchmesser geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
Marke: Sampling Systems™ 1030D-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Breites Spektrum von Probengrößen
- Breites Spektrum von Probenlängen
- Anwenderfreundlich
- Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Pulverprobenehmer | |
Edelstahl (316) | |
1000 mm |
Edelstahl (316) | |
32 mm |