Learn More
Usbeck™ Pulverspatel
Einfache Übertragung von Substanzen. Usbeck™ Pulverspatel ist ideal für die Übertragung von Substanzen.
Marke: Usbeck™ 3284
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Klingenbreite 9 mm
Spezifikation
Pulverspatel | |
9 mm | |
Edelstahl | |
210 mm |