Learn More
Borer Chemie™ deconex 24 FORTE
Pulverreiniger zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien. Bei höchsten Ansprüchen und hartnäckigen Rückständen eignet sich deconex 24 FORTE. Eine saure Nachspülung wird empfohlen. Enthält Aktivchlor als Reinigungsverstärker.
Marke: Borer Chemie™ 501900.00-S10P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pulverreiniger für die maschinelle Reinigung
- mit Aktivchlor
- typische Einsatzkonzentration: 3-5 g/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- breites Reinigungsspektrum
- ohne EDTA, NTA und Tenside
- saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Pulver | |
Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor, organischer Chlorträger | |
Becher | |
1 x 10 kg | |
10 kg |
ca. 12.3 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
22 lb. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- deconex 24 LIQ
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate, sodium hypochlorite