Learn More
Asecos™ Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Innenausrüstung für den Einsatz mit Sicherheitsschränken.
33.00 CHF - 46.00 CHF
Spezifikation
Material | Stahl |
---|---|
Produkttyp | Fußverkleidung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet Schutz |
Oberflächenbeschichtung | Pulverbeschichtet |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15295612
|
Asecos™
30036 |
35 x 1118 x 85 mm |
46.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11959886
|
Asecos™
30112 |
35 x 524 x 85 mm |
33.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15413643
|
Asecos™
30069 |
35 x 818 x 85 mm |
37.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zubehörteil
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Spezifikation
Stahl | |
Fußverkleidung | |
Bietet Schutz | |
Pulverbeschichtet |