Learn More
Honeywell Ausgusssystem mit selbstschließendem Ventil
Ausgusssystem für 7l-Flasche
Marke:  Honeywell 69813H-1EA
Artikelnummer. 16811210
  • 109.00 CHF / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
    • Enthält selbstschließendes Ventil
    • Ausgusssystem
    • Für 7 l-Flasche
    • Container-Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör für Mehrwegbehälter
7 l-Flaschen
Selbstschließendes Ventil